Learn More
TDZD-8, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465266
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16465266 100 mg 100 Milligramm
16464358 10 mg -
16420687 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465266 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM; TDZD-8 shows less potent activities against Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA, and PKC, with all IC50s of >100 μM.
TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TDZD-8
Physikalische Form Solid
CAS 327036-89-5
Farbe Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H10N2O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym GSK-3β Inhibitor I NP 01139
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.92 mM)
SMILES O=C(N1CC2=CC=CC=C2)N(C)SC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
Formelmasse 222.26
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research