Learn More
TE-Puffer, 1x-Lösung, molekularbiologische Qualität, UltraPpure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15661509 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
10 x 1 mL
500 mL
Verpackung:
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
10 Stück
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15661509 100 ml Nalgene Flasche 100 Milliliter
15875228 10 x 1 mL Nalgene Flasche 10 Stück
15875418 500 mL Nalgene Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661509 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J75893.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.71 €
    64.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 15.06 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Direkt zur Resuspendierung und/oder Verdünnung gereinigter DNA oder RNA
Direkt zur Resuspendierung und/oder Verdünnung gereinigter DNA oder RNA.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material TE Buffer
Physikalische Form Lösung
Menge 100 ml
Verpackung Nalgene Flasche
Güte Molekularbiologie
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.