Learn More
TE-Puffer, 1-fache Lösung, pH 8,0, EDTA-arm, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082840 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15746272
Marke: Thermo Scientific J75793.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Direkt zur Resuspendierung und/oder Verdünnung gereinigter DNA oder RNA
Direkt zur Resuspendierung und/oder Verdünnung gereinigter DNA oder RNA.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TE Buffer
Konzentration 1 X
pH 8
Physikalische Form Lösung
Menge 100 ml
Verpackung Nalgene Flasche
Güte Molekularbiologie