Learn More
Tebuconazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451446
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
200 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451446 200 mg 200 Milligramm
16442289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451446 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0852
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tebuconazole is an agricultural azole fungicide which can also inhibit CYP51 with IC50s of 0.9 and 1.3 μM for Candida albicans CYP51 (CaCYP51) and truncated Homo sapiens CYP51 (δ60HsCYP51), respectively.
Tebuconazole is an agricultural azole fungicide which can also inhibit CYP51 with IC50s of 0.9 and 1.3 μM for Candida albicans CYP51 (CaCYP51) and truncated Homo sapiens CYP51 (δ60HsCYP51), respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tebuconazole
Physikalische Form Solid
CAS 107534-96-3
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H22ClN3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (162.43 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN2C=NC=N2
Molekulargewicht (g/mol) 307.82
Formelmasse 307.82
Reinheit (%) 99.64%
Güte Research