Learn More
Tegafur, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481846
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481846 500 mg
16427286 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481846 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17400
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tegafur (FT 207; NSC 148958) is a chemotherapeutic 5-FU prodrug used in the treatment of cancers; is a component of tegafur-uracil.
Tegafur (FT 207
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tegafur
CAS 17902-23-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H9FN2O3
Menge 500 mg
Synonym FT 207 NSC 148958
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 48 mg/mL (239.80 mM)
SMILES O=C1NC(C(F)=CN1C2OCCC2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 200.17
Formelmasse 200.17
Reinheit (%) 98.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death