missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tegaserod maleate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16472117
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16472117

Marke: Medchem Express HY14153A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tegaserod maleate is a selective 5-HT4 receptor partial agonist and a 5-HT2B receptor antagonist. Tegaserod maleate exhibits a promotile effect throughout the gastrointestinal (GI) tract.

Tegaserod maleate is a selective 5-HT4 receptor partial agonist and a 5-HT2B receptor antagonist. Tegaserod maleate exhibits a promotile effect throughout the gastrointestinal (GI) tract.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tegaserod maleate
CAS 189188-57-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H27N5O5
Menge 50 mg
Synonym SDZ-HTF-919 HTF-919
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (83.84 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.COC1=CC=C(NC=C2/C=N/NC(NCCCCC)=N)C2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 417.46
Formelmasse 417.46
Reinheit (%) 99.75%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt