Learn More
BRAND™ Füllschlauch für Dispensette™ S / S Organic
Diese aus FEP hergestellten Teleskopfüllschläuche lassen sich an verschiedene Flaschenhöhen anpassen.
16.95 € - 26.75 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Hals | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Hals | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15408023
|
BRAND™
708212 |
6 mm | Von 125 bis 240 mm |
16.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15438023
|
BRAND™
708218 |
7.6 mm | Von 170 bis 330 mm |
26.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- FEP
Specifications
FEP | |
1/Pckg. |