Learn More
Sampling Systems™ TeleSwab™ Teleskop-Abstreifwerkzeug, Komplettsets
Mit dem TeleSwab™ Teleskop-Tupferwerkzeug können Anwender Tupfer schnell und einfach von zuvor unzugänglichen Stellen zu entnehmen.
Marke: Sampling Systems™ 8011K-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Ideal für Umweltabstrich und zur Verwendung mit großen Verarbeitungsgeräten
- Ausziehbarer Griff, der bis 3 m verlängert werden kann
- Einstellbarer Adapter für winklige Tupfer, um den Konturen des zu untersuchenden Gegenstands zu entsprechen
- PTFE-Vorlagenwerkzeug ermöglicht das Abwischen eines festen Bereichs
- Zwei verschiedene Komplettkits erhältlich
- Kit 1 enthält einen Teleskopstab, einen Winkeladapter und einen Tupferhalter
- Kit 2 enthält einen Teleskopstab, einen Vorlagenhalter und eine Abstreifschablone mit einem Lochschnitt nach Kundenwunsch
Spezifikation
Abstrich-Kit | |
Ausziehbar | |
Umweltabstrich |
1 x Teleskopstange, 1 x Winkeladapter, 1 x Tupferhalter | |
Kit 1 | |
Ausziehbar auf 3 m |