Learn More
Tellur(IV)-bromid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080337
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394879 10 g 10 Gramm
11384879 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11394879
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 075101.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-27-3
Summenformel Br4Te
Molekulargewicht (g/mol) 447.22
MDL-Nummer MFCD00049575
InChI-Schlüssel PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC-Name Tetrabrom-λ⁴-tellan
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 420°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Tellurium (IV) bromide
Schmelzpunkt 380°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,9125
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water forming TeO2 and HBr
Formelmasse 447.27
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.31 g/mL at 15°C