Learn More
Tellur(IV)-iodid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345039
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11345039 5 g 5 Gramm
11355039 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11345039
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087795.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7790-48-9 | I4Te | 635.218 g/mol
Tellurium(IV) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-48-9
Summenformel I4Te
Molekulargewicht (g/mol) 635.218
MDL-Nummer MFCD00049578
InChI-Schlüssel XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
PubChem CID 82255
SMILES [Te](I)(I)(I)I
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Tellurium (IV) iodide
Schmelzpunkt 280 °C
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,9127
Löslichkeitsinformationen Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Formelmasse 635.22
Reinheit (%) 99%
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 5.403 g/mL at 15°C