Learn More
Tellur(IV)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793411 250 g Glasflasche 250 Gramm
10042910 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10793411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222592500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7446-07-3 | O2Se | 110.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-07-3
Summenformel O2Se
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
MDL-Nummer MFCD00003562
InChI-Schlüssel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC-Name (oxo-λ⁴-tellanylidene)oxidane
SMILES O=[Se]=O
Spezifikation
Siedepunkt 1245°C
Chemischer Name oder Material Tellurium(IV) oxide
Schmelzpunkt 733°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Dichte 5.67g/mL
Strukturformel TeO2
Merck Index 15, 9265
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids
Formelmasse 159.6
Reinheit (%) ≥99%