Learn More
Tellurlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number 12986224
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Konzentration 1000 mg/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Te
Lösungsmittel oder Matrix HNO3