Learn More
Telmisartan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492077
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492077 50 mg -
16486366 100 mg -
16411716 500 mg -
16471389 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16492077 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13955
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Telmisartan is a potent, long lasting antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1), selectively inhibiting the binding of 125I-AngII to AT1 receptors with IC50 of 9.2 nM.
Telmisartan is a potent, long lasting antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1), selectively inhibiting the binding of 125I-AngII to AT1 receptors with IC50 of 9.2 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Telmisartan
CAS 144701-48-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H30N4O2
Menge 50 mg
Synonym BIBR 277
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.67 mg/mL (12.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C4=CC(C5=NC6=CC=CC=C6N5C)=CC(C)=C4N=C3CCC)C=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 514.62
Formelmasse 514.62
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation