Learn More
Telotristat etiprate, MedChemExpress
Beschreibung
Telotristat etiprate (LX1606 Hippurate) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Telotristat etiprate |
| CAS | 1137608-69-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C36H35ClF3N7O6 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | LX1606 Hippurate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 28 mg/mL (37.13 mM) |
| SMILES | O=C([C@H](CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(O[C@H](C3=C(C=C(C=C3)Cl)N4C=CC(C)=N4)C(F)(F)F)=NC(N)=N2)N)OCC.O=C(C5=CC=CC=C5)NCC(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 754.15 |
| Mehr anzeigen |