Learn More
Telotristat, MedChemExpress
Description
Telotristat (LP-778902) is a potent tryptophan hydroxylase inhibitor with an in vivo IC50 of 0.028 μM.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Telotristat |
| CAS | 1033805-28-5 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C25H22ClF3N6O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | LP-778902 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (60.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 546.93 |
| Afficher plus |