Learn More
Oakton™ Oakton™ Temperatursteuerung
Hervorragende Steuerung, Genauigkeit und Leistungsstärke.
Marke:  Oakton™ 68900-13
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.55000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11766508
  • 1570.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Pilotanlagen, F&E-L und OEM-Anforderungen geeignet.
Sonden
  • Regler akzeptieren Sonden der Thermoelementtypen J, K, T, E, N, B, R und S mit Miniverbindungsstücken Der erweiterte Regler akzeptiert ebenfalls Thermistor-Sonden der 400-Reihe mit 6.3 mm (1/4 in.) großen Phonostecker und RTD-Sonden 3-Pin-Verbindungsstücken
Feldkalibrierungsabgleich
    Verbessert die Genauigkeit, indem individuelle Sondenfehler kompensiert werden Auflösung beträgt 0.1 °C unter 999.9 und 1 °C über 999.9 °C Genauigkeit: für Proben der Typen J, K, T, E und N ±0.1 % der Messung, ±0.4 °C (±0.7 °F) über -100 °C (-248 °F) oder ±0.1 % der Messung, ±1 °C (±1.8 °F) unter -100 °C (-248 °F), für Sonden der Typen R, S und B ±0.1 % der Messung, ±1 °C (±1.8 °F), für Thermistor- und RTD-Sonden ±0.1 % der Messung, ±0.4 °C (±0.7 °F)
Programmierbar
    Zweizeilige, alphanumerische Anzeige der Aufbau- und Betriebsparameter Festlegen der Temperatur mit Celsius, Fahrenheit, Kelvin oder Rankine-Skalen Alarme sind vollständig programmierbar mit anpassbarer Hysterese und hörbaren Alarmoptionen Auswahl zwischen Alarm aus, manuelles Zurücksetzen oder automatisches Zurücksetzen Prozessalarme werden ausgelöst, wenn die Temperatur einen festgelegten Bereich verlässt und können für die Modi HOCH, NIEDRIG oder HOCH/NIEDRIG festgelegt werden Abweichungsalarme werden ausgelöst, wenn die Temperatur von einem einzelnen Sollwert abweicht und können für die Modi HOCH, NIEDRIG, HOCH/NIEDRIG oder BAND festgelegt werden Der erweiterte Regler besitzt ein SPDT-Alarmrelais, um einen Kreis festzulegen, der sich bei Auslösung entweder öffnet oder schließt
Sicherheitsfunktionen
  • Ausfallsicherer Betrieb mit anpassbarer Abschaltung bei Übertemperatur und Schleifenpausen-Beendigung Die Ausgangsleistung zum Laden des Geräts wird automatisch abgeschaltet, wenn der Sensor oder die Kontrollschleife unterbrochen wird Wenn der Übertemperatur-Sollwert überschritten wird, schaltet sich das System automatisch ab Ausgangsleistungsbuchse separat gesichert für zusätzliche Sicherheit Nicht löschbarer Speicher schützt die Setup-Parameter und speichert Parameter bei einem Stromausfall
Standardregler
  • Maximale Erhitzerleistung beträgt 115/230 V, 10 A, 1150/2300 W Auswahl zwischen AN/AUS, AUTOTUNE für standardmäßige Proportional-Integral-Differential-Anwendungen (PID)
  • Programmierbares PID für nicht standardmäßige PID-Anwendungen
Erweiterter Regler
  • Alle Funktionen des Standardreglers plus einer höheren Erhitzerleistungskapazität von 115/230 V, 15 A, 1725/3450 W, bis zu neun programmierbare Rampe- und Soak-Profile, bidirektionale RS-232-C-Computerschnittstelle und ein Windows™ Softwareprogramm† Besitzt einen isolierten 4 bis 20 mA-Ausgang, skalierbar für eine positive oder negative Neigung, 250 Ohm-Widerstand für die Umwandlung zu einem 1 bis 5 V starken Ausgangssignal und ein Ausgangsverbindungsstück
Bestellinformation
Die Regler sind in Ausführungen mit 115 V (mit 6 ft. langem Netzkabel) oder 230 V (mit europäischem Netzkabelsatz und Ausgangsstecker) lieferbar. Abmessungen: (L x B x H) 10 x 7 3/8 x 3 3/4 in. (25 x 18.5 x 9.4 cm).
Spezifikation
Spezifikation
Pilotanlagen, Forschungslabore und OEM-Anforderungen
Advanced, 230 V
Sonden J, K, T, E, N, B, R und S
Nur Messgerät
Temperaturregler