Learn More
Thermographic Measurements Ltd Temperatur-Sicherheitsetikett
Messen und berücksichtigen Sie die aktuelle Temperatur mit den Thermographic™ Thermax™ Temperaturstreifen. Das Temperaturetikett kann variieren, um den Wärmepegel wiederzugeben, der für die Überwachung einer einzuhaltenden Sterilisationsumgebung benötigt wird.
Marke: Thermographic Measurements Ltd Z01ETHE060N01B1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00270kg
Beschreibung
- Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Adhäsiv
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
4 mm | |
11 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Temperatursicherheitskennzeichnung | |
Tempsafe Label 60°C to 70°C | |
70 °C | |
70 °°C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment |
Single-use | |
0.15 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
Tempsafe Label 60°C to 70°C | |
9 g | |
0.43 in. | |
70 °C | |
140°F to 158°F | |
Yes | |
±1 % |