Learn More
Temsirolimus, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483756
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483756 25 mg -
16477896 100 mg -
16460598 5 mg 5 Milligramm
16418148 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483756 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50910
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Temsirolimus
Physikalische Form Powder
CAS 162635-04-3
Farbe White
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C56H87NO16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym CCI-779
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (242.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 200 mg/mL (194.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](OC(C(C)(CO)CO)=O)CC4)OC)C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1030.29
Formelmasse 1030.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research