Learn More
MedChemExpress Tenacissoside H
Artikelnummer. 16431478
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16431478 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431478 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0670
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae Tenacissimae.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekulargewicht 794.97 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 191729-45-0
Produkttyp Natural Products
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Tenacissimoside C
Menge 5 mg