Learn More
Tenofovir alafenamide fumarate, MedChemExpress
Beschreibung
Tenofovir alafenamide fumarate (GS-7340 fumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tenofovir alafenamide fumarate |
| CAS | 379270-38-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C25H33N6O9P |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | GS-7340 (fumarate) |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 36 mg/mL (60.76 mM) ∣H2O : ≥ 25 mg/mL (42.19 mM) |
| SMILES | NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 592.54 |
| Mehr anzeigen |