Learn More
Tenofovir Disoproxil fumarate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476326
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16476326 100 mg -
16471706 500 mg 500 Milligramm
16451106 200 mg -
16442007 50 mg 50 Milligramm
16435858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476326 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13782
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenofovir Disoproxil fumarate
Physikalische Form Solid
CAS 202138-50-9
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H34N5O14P
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym Tenofovir DFBis(POC)-PMPA fumarateGS 4331 fumarate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (78.68 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (26.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC(C)C)OCOP(OCOC(OC(C)C)=O)(CO[C@H](C)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 635.51
Formelmasse 635.51
Reinheit (%) 98.76%
Güte Research