Learn More
Tenofovir hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455908
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16455908 10 mg 10 Milligramm
16442057 50 mg -
16428547 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16455908 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13910A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenofovir hydrate
CAS 206184-49-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H16N5O5P
Menge 10 mg
Synonym GS 1278 hydratePMPA hydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM)
SMILES C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O
Molekulargewicht (g/mol) 305.23
Formelmasse 305.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus