Learn More
Tenovin-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490198
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490198 5 mg 5 Milligramm
16473636 25 mg 25 Milligramm
16471799 1 mg -
16467738 10 mg 10 Milligramm
16403717 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490198 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19339
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tenovin-3 is a p53 activator.
Tenovin-3 is a p53 activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tenovin-3
Physikalische Form Solid
CAS 1011301-27-1
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H21N3OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 327.44
Formelmasse 327.44
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research