Learn More
Teprenone, MedChemExpress
Beschreibung
Teprenone is an anti-ulcer drug, and works as an inducer of heat shock proteins (HSPs).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Teprenone |
| Physikalische Form | Liquid |
| CAS | 6809-52-5 |
| Farbe | Colorless |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H38O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Geranylgeranylacetone |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (302.53 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (151.26 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |