Learn More
TER-119/Erythroid cells Rat anti-Mouse, FITC, Clone: TER-119, BD
Rat Monoclonal Antibody
121.00 € - 341.00 €
Spezifikation
Antigen | TER-119/Erythroid cells |
---|---|
Klon | TER-119 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15800709
|
BD Biosciences
561032 |
25 μg |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15829108
|
BD Biosciences
557915 |
0.1 mg |
341.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The TER-119 antibody specifically binds to a 52 kDa molecule associated with glycophorin A on cells of the erythroid lineage in embryonic yolk sac, fetal liver, newborn liver, adult bone marrow, adult peripheral blood, and adult lymphoid organs. The TER-119 antigen is expressed on erythroid cells from pro-erythroblast through mature erythrocyte stages, but not on cells with BFU-E or CFU-E activities. The TER-119 epitope is not detected on hematopoietic stem cells, lymphoid cells, myeloid cells, or erythroleukemia lines. The TER-119 mAb is a component of the “lineage cocktail” used in studies of hematopoietic progenitors to detect, or deplete cells committed to the hematopoietic lineages.
Spezifikation
TER-119/Erythroid cells | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Mouse Fetal Liver | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
TER-119 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified | |
Lymphocyte antigen 76; Ly76; Ly-76; TER-119; Ter119 |
For Research Use Only.