Learn More
TER-119 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB76-PCP55-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902448
  • 545.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
PerCP-Cyanine5.5
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ