Learn More
Terbinafine, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Beschreibung
Terbinafine (TDT 067) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Terbinafine |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 91161-71-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 200 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H25N |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | TDT 067 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (343.14 mM) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.