missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terbinafine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Artikelnummer. Menge
16497276 100 mg
16411256 200 mg
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16497276

Marke: Medchem Express HY17395A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Terbinafine (TDT 067) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Terbinafine (TDT 067) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Terbinafine
Physikalische Form Solid
CAS 91161-71-6
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H25N
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym TDT 067
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (343.14 mM)
SMILES CN(C/C=C/C#CC(C)(C)C)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 291.43
Formelmasse 291.43
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.