missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terbutryn, MedChemExpress

Artikelnummer. 16442296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16442296 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16442296 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1991

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Terbutryn is a selective herbicide and a triazine compound.

Terbutryn is a selective herbicide and a triazine compound.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Terbutryn
CAS 886-50-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H19N5S
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.32 mM)
SMILES CSC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NCC)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 241.36
Formelmasse 241.36
Reinheit (%) 98.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.