Learn More
Terephthalaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459130
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459130 25 g 25 Gramm
11469130 100 g 100 Gramm
11479130 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459130 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14930.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Terephthalaldehyde is used as an intermediate for the preparation of dyes and fluorescent whitening agents. It is used in the synthesis of polyimines by reacting with aliphatic diamines. It is used as a precursor for the preparation of paramagnetic microporous polymeric organic frameworks (POFs) through copolymerization with pyrrole, indole, and carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Terephthalaldehyd wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen und fluoreszierenden Bleichmittel verwendet. Es wird bei der Synthese von Polyiminen durch Reaktion mit aliphatischen Diaminen verwendet. Es wird als Vorstufe für die Herstellung paramagnetischer mikroporöser organischer Polymergerüste durch Copolymerisierung mit Pyrrol, Indol und Carbazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Alkohol und Ether.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-27-8
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.134
MDL-Nummer MFCD00006949
InChI-Schlüssel KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
IUPAC-Name Terephthalaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalaldehyde
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Dichte 1.06
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Menge 25 g
Beilstein 385863
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,alcohol and ether.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terephthalaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedicarboxaldehyde