Learn More
Terephthalsäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10654682 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10082340 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10487190 1 kg Kunststoffflasche -
10531564 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
13458418 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
5 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10654682
Marke: Thermo Scientific Acros 180722500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-21-0
Summenformel C8H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
MDL-Nummer MFCD00002558
InChI-Schlüssel KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC-Name Terephthalsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Beilstein 09,841
Merck Index 15,9305
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Sublimationspunkt 0402.0°C
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver