Learn More
Terephthalsäure, Bis-2-ethylhexylester 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30326985
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30326985 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30326985 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA17321900AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
CAS 6422-86-2
Summenformel C24 H38 O4
Menge 1 mL
InChI-Formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl) Benzol-1,4-Dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 390.56
Formelmasse 390,277 g/mol