Learn More
Terephthalic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432678
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16432678 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16432678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW010098
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H6O4
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 166.13
Formelmasse 166.13
Reinheit (%) 99.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism