Learn More
Terfenadine, MedChemExpress
Description
Terfenadine ((±)-Terfenadine) is a potent open-channel blocker of hERG with an IC50 of 204 nM. Terfenadine, an H1 histamine receptor antagonist, acts as a potent apoptosis inducer in melanoma cells through modulation of Ca2+ homeostasis. Terfenadine induces ROS-dependent apoptosis, simultaneously activates Caspase-4, -2, -9.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Terfenadine |
| CAS | 50679-08-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H41NO2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (±)-Terfenadine MDL-991 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CCCN2CCC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)CC2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 471.67 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?