missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terfenadin, TRC

Artikelnummer. 17972685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972685 50 mg 50 Milligramm
17951365 5 g 5 Gramm
17912125 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17972685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT11450050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50679-08-8
Summenformel C32 H41 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 471.67
Synonym Terfenadine, 1-Piperidinebutanol, α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-, α-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinebutanol, (±)-Terfenadine, 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butan-1-ol, Allerplus, Cyater, Histadin, Histafen, MDL 9918, NSC 665802, Nebralin, Racemic terfenadine, Seldane, Teldane, Teldanex, Terdin, Terfenadine, Terfex, Terfinax, Ternadin, Triludan, dl-Terfenadine, α-(p-tert-Butylphenyl)-4-(α-hydroxy-α-phenylbenzyl)-1-piperidinebutanol
IUPAC-Name 1-(4-tert-butylphenyl)-4-[4-[[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butan-1-ol
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Terfenadine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
Formelmasse 471.3137
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.