Learn More
MedChemExpress Teriparatide
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 96.42% |
| CAS | 52232-67-4 |
| Inhalt und Lagerung | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 4117.72 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Menge | 50 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34) |