Learn More
Terpin hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442309
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. Menge
16442309 1 g
1 options
Artikelnummer. 16442309
Marke: Medchem Express HYB1063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Terpin hydrate is an expectorant, commonly used to loosen mucus in patients presenting with acute or chronic bronchitis, and related conditions.
Terpin hydrate is an expectorant, commonly used to loosen mucus in patients presenting with acute or chronic bronchitis, and related conditions.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terpin hydrate
CAS 2451-01-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H22O3
Menge 1 g
Synonym Terpin monohydrate cis-Terpin hydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (525.54 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (5.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@]1(C)CC[C@H](C(C)(C)O)CC1.O
Molekulargewicht (g/mol) 190.28
Formelmasse 190.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation