Learn More
Terpineol (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30138470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138470 5 g 5 Gramm
30137889 25 g 25 Gramm
30005266 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138470 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1166255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8000-41-7
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym Terpineol, Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(Prop-1-en-2-yl)Cyclohexan-1-ol--1-Methyl-4-(Propan-2-Yliden)Cyclohexan-1-ol--2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)Propan-2-ol (1/1/1)
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terpineol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Formelmasse 154.14
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.