Learn More
α-Terpineol, 97 %, Mischung aus α- und γ-Terpineol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10752631 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10752631 50 g Glasflasche 50 Gramm
10656422 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10752631 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 203740500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-55-5 , 586-81-2
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001557
InChI-Schlüssel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-Name 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material α-Terpineol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 214°C to 224°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich gamma-terpineol: balance (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4820 to 1.485
Menge 50 g
Beilstein 06, II, 66
Merck Index 15, 9313
Relative Dichte 0.933
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in organic solvents ,diethyl ether,,ethanol,benzene,propylene glycol
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) alpha-Terpineol:85 bis 90 %, Gamma-Terpineol: Balance (GC)
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • alpha-Terpineol, mixture of alpha- and gamma- terpineol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.