Learn More
α-Terpineol, 97 %, Mischung aus α- und γ-Terpineol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-194715 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10752631 50 g Glasflasche 50 Gramm
10656422 250 g Glasflasche 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10752631
Marke: Thermo Scientific Acros 203740500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-55-5 , 586-81-2
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001557
InChI-Schlüssel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-Name 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Terpineol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 214°C to 224°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich gamma-terpineol: balance (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4820 to 1.485
Menge 50 g
Beilstein 06, II, 66
Merck Index 15, 9313
Relative Dichte 0.933
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in organic solvents ,diethyl ether,,ethanol,benzene,propylene glycol
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) alpha-Terpineol:85 bis 90 %, Gamma-Terpineol: Balance (GC)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Terpineol, mixture of alpha- and gamma- terpineol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.