Learn More
Terpineol, Isomerengemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466618 2.5 L 2.50 Liter
15456618 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60146.K4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00 €
    341.65 € / 2.5 Liter
    Sparen 37.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8000-41-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
Terpineol is used in perfumes, cosmetics and flavorings. It is also used in the chemical industries and personal-domestic use. It acts as a cleaning and washing agent, disinfectant, food additive and odor agent. It finds applications in fragrance compositions, disinfectants, polishes and various household cleaning products. It is also used as high-grade solvent and deodorizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Terpineol wird in Parfums, Kosmetika und Aromastoffen verwendet. Wird auch in der chemischen Industrie und im privaten Gebrauch verwendet. Dient als Reinigungs- und Waschmittel, Desinfektionsmittel, Lebensmittelzusatzstoff und Geruchsmittel. Findet Anwendungen in Duftkompositionen, in Desinfektionsmitteln, Polituren und verschiedenen Haushaltsreinigungsprodukten. Wird auch als hochwertiges Lösungsmittel und Desodorierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8000-41-7
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001557,MFCD00166983
InChI-Schlüssel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-Name 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terpineol
Namenshinweis mixed isomers
Schmelzpunkt 28°C to 36°C
Dichte 0.934
Siedepunkt 213°C to 218°C
Flammpunkt 91°C (196°F)
Brechungsindex 1.484
Menge 2.5 L
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 98%