Learn More
tert-Butanol, puriss. p. a ACS Reagenz, ≥99.7 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Catalog Number p-7120859
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
75-65-0
C4H10O
74.123
MFCD00004464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert.-Butanol, tert-Butylalkohol, t-Butylhydroxid, Trimethyl-Methanol, t-Butylalkohol, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-Methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
75-65-0
C4H10O
74.123
MFCD00004464
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
tert.-Butanol, tert-Butylalkohol, t-Butylhydroxid, Trimethyl-Methanol, t-Butylalkohol, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
6386
CHEBI:45895
2-Methylpropan-2-ol
CC(C)(C)O
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.7 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert.-Butanol
Schmelzpunkt 25 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.775 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 83 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.08
Flammpunkt 11 °C (51.8 °F)
Zündpunkt 896 °F
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Brechungsindex n20/D 1.387 (Lit.)
Strukturformel (CH3)3COH
Dampfdruck 44 mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.7 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.