Learn More
tert-Butyl-2,2,2-Trichloracetimidat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10767403
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
98946-18-0
C6H10Cl3NO
218.50
MFCD00077410
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
2734700
Tert-butyl-2,2,2-trichloroethanimidat
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
98946-18-0
C6H10Cl3NO
218.50
MFCD00077410
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
2734700
Tert-butyl-2,2,2-trichloroethanimidat
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Schmelzpunkt 20.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2220g/mL
Siedepunkt 64.0°C to 66.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3C(=NH)OC(CH3)3
Brechungsindex 1.4550 to 1.4570
Menge 5 g
Relative Dichte 1.222
Formelmasse 218.51
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig oder kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.