Learn More
tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31447837
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31447837 5 g
31438750 10 g
31441978 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31447837 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD107665g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate
CAS 75178-96-0
Summenformel C8H18N2O2
MDL-Nummer MFCD00210021
Menge 5 g
SMILES NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
Reinheit (%) 97%