Learn More
Tert-Butyl (3R)-3-amino-3-Phenylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10057592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10057592 250 mg 250 Milligramm
10464415 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10057592 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337882500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 161671-34-7 | C13H19NO2 | 221.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161671-34-7
Molekulargewicht (g/mol) 221.3
MDL-Nummer MFCD00798309
InChI-Schlüssel TYYCBAISLMKLMT-LLVKDONJSA-N
Synonym tert-butyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, r-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, 3r-3-phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl-3r-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, br, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, br
PubChem CID 2733824
IUPAC-Name tert-Butyl-(3R)-3-amino-3-phenylpropanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C13H19NO2
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4960 to 1.498
Spezifische Drehung + 17
Spezifischer Drehzustand + 17.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Menge 250 mg
Formelmasse 221.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Leicht viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.