Learn More
Tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10265911 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10577021 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10265911 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337921000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 166023-29-6
Summenformel C11H24NO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.32
MDL-Nummer MFCD01076257
InChI-Schlüssel WBOPVTYXLFEVGP-SECBINFHSA-O
PubChem CID 2733825
IUPAC-Name (3R)-1-(tert-butoxy)-5-methyl-1-oxohexan-3-aminium
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4300 to 1.432
Spezifische Drehung -15
Synonym tert-butyl 3r-3-amino-5-methylhexanoate, hexanoicacid, 3-amino-5-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, tert-butyl 3r-3-amino-5-methyl-hexanoate, r-tert-butyl 3-amino-5-methylhexanoate, 3r-3-amino-5-methylhexanoic acid tert-butyl ester, hexanoicacid,3-amino-5-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, 3r
Menge 100 mg
Formelmasse 201.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke