Learn More
Tert-Butyl (3 S)-3-Amino-4-Phenylbutanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10746052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10746052
Marke: Thermo Scientific Acros 344461000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120686-17-1 | C14H22NO2 | 236.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120686-17-1
Summenformel C14H22NO2
Molekulargewicht (g/mol) 236.33
MDL-Nummer MFCD00798308
InChI-Schlüssel ZIJHIHDFXCNFAA-GFCCVEGCSA-O
PubChem CID 1501868
IUPAC-Name tert-Butyl-(3S)-3-amino-4-phenylbutanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß oder Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung 2.3
Synonym s-tert-butyl 3-amino-4-phenylbutanoate, tert-butyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, t-butyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, 1,1-dimethylethyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, benzenebutanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, t-butyl 3r-3-amino-4-phenylbutanoate, s-tert-butyl3-amino-4-phenylbutanoate, tert-butyl 3s-3-amino-4-phenyl-butanoate, s-3-amino-4-phenyl-butyric acid tert-butyl ester, s-3-amino-4-phenylbutanoic acid tert-butyl ester
Menge 100 mg
Formelmasse 235.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.