Learn More
tert-Butyl-(3-S)-3-Aminobutanoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10728552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
Product Code. 10728552
Brand: Thermo Scientific Acros 337941000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 161105-54-0
MDL-Nummer MFCD00798294
InChI-Schlüssel BFFNZGWJTHWUMY-LURJTMIESA-N
PubChem CID 7021083
IUPAC-Name tert-Butyl-(3S)-3-aminobutanoat
SMILES CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Specifications
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Summenformel C8H17NO2
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4230 to 1.427
Spezifische Drehung + 24
Synonym tert-butyl 3s-3-aminobutanoate, s-tert-butyl 3-aminobutanoate, butanoic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, tert-butyl-3s-3-aminobutanoate, tert-butyl s-3-aminobutyrate, 1,1-dimethylethyl 35-3-aminobutanoate, s-3-aminobutyric acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3s-3-aminobutanoate, butanoic acid,3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
Menge 100 mg
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.