Learn More
tert-Butyl-4-(2-(aminomethyl)-phenyl)-piperazin-1-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 291.39 |
Reinheit (%) | 97% |