Learn More
tert-Butyl4-[4-(aminomethyl)-phenyl]-tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 291.39 |
Reinheit (%) | 90% |